Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ stabiler Peroxid-Substratpuffer (10X)
Optimierte, zuverlässige und praktische Lösungen für Peroxide für HRP-basierte Assays und Diethanolamin für den Nachweis alkalischer Phosphatase (alk-phos).
Marke:  Thermo Scientific™ 34062
119.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11889270
  • 129.00 CHF / 1000 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Substratpuffer umfassen optimierte, zuverlässige und praktische Peroxid-Stammlösungen für HRP-basierte Assays und Diethanolamin für den Nachweis alkalischer Phosphatase.
Der stabile Peroxidsubstratpuffer ist ideal für Forschende, die ihre eigenen Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrate herstellen möchten. Hierfür wird einfach das gewünschte Chromogen zu einer 1x-Lösung des Substratpuffers mit stabilem Peroxid gegeben. Dieser enthält die erforderliche Peroxid- und Pufferbedingungen für optimale und konsistente Ergebnisse. Der Puffer wird als 10x-Konzentrat geliefert, was eine Haltbarkeit von bis zu einem Jahr ermöglicht. Der Diethanolamin-Puffer ist eine 5x-Stammlösung (5,1 M, pH 9,8), die optimale Bedingungen für die Entwicklung von Reaktionen mit alkalischer Phosphatase bietet, z. B. mit PNPP (Artikelnr. 34045, 34047).
Besondere Merkmale:
  • Gebrauchsfertige konzentrierte Stammlösungen
  • Minimierte Variabilität zwischen Assays
Substratpuffer mit stabilem Peroxid (10x) (Artikelnr. 34062)
  • Lange Haltbarkeit: 12 Monate nach Lieferung
  • Gesamtvolumen von 1000 ml aus einer 100 ml-Flasche Konzentrat herstellbar
  • Zugabe eines Chromogens zum stabilen Peroxidsubstratpuffer ermöglicht Nachweis von Meerrettich-Peroxidase
Diethanolamin-Substratpuffer (5x) (Artikelnr. 34064)
  • Zur Verwendung mit löslichen Substraten von alkalischer Phosphatase wie PNPP
  • Optimiert, konsistenter pH-Wert
  • Stabil auch bei 1x-Konzentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce stabiler Peroxidpuffer, 10x
100 mL
ELISA, Immunhistochemie (IHC), Western Blot
Alkalische Phosphatase, Meerrettichperoxidase
ELISA-Substrat
Flüssig
Pierce™
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI399391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2024 Catalog Number34062
ChargennummerZG395939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number34062
ChargennummerZE394704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number34062
ChargennummerZD391373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number34062
ChargennummerZB386757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2024 Catalog Number34062
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ stabiler Peroxid-Substratpuffer (10X) > 100 ml