Learn More
Produktcode | Marke | Datenspeicher | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Datenspeicher | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17337619
|
Fisherbrand™
18004-01 |
16.000 Messwerte, 10 Tage, 1-Minuten-Intervall | 2°bis 8 °C |
1255.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17347619
|
Fisherbrand™
18004-02 |
16.000 Messwerte, 10 Tage, 1-Minuten-Intervall | -20°bis -15 °C |
1170.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17357619
|
Fisherbrand™
18004-04 |
16.000 Messwerte, 30 Tage, 3-Minuten-Intervall | 2°bis 8 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
17367619
|
Fisherbrand™
18004-05 |
16.000 Messwerte, 30 Tage, 3 Minuten-Intervall | −20 bis −15 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
17377619
|
Fisherbrand™
18004-07 |
16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall | 2°bis 8 °C |
1170.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17387619
|
Fisherbrand™
18004-08 |
16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall | -20°bis -15 °C |
1170.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17397619
|
Fisherbrand™
18004-10 |
16.000 Messwerte, 90 Tage, 10-Minuten-Intervall | 2°bis 8 °C |
1170.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17307629
|
Fisherbrand™
18004-11 |
16.000 Messwerte, 90 Tage, 10-Minuten-Intervall | -20°bis -15 °C |
1170.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- LED-Alarmanzeige als visuelle Statusanzeige
- Eine Zeitverzögerung von 30 Minuten vor Beginn der Protokollierung sorgt für eine verbesserte Protokollgenauigkeit
- Die Schutzhülle aus Kunststoff ist wasserdicht gemäß IP67
- Barcode für hausinterne Scans
- Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger