Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger
Der TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger erzeugt automatisch einen PDF-Datenbericht über einen USB-Anschluss.
Marke: Fisherbrand™ 18004-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LED-Alarmanzeige als visuelle Statusanzeige
- Eine Zeitverzögerung von 30 Minuten vor Beginn der Protokollierung sorgt für eine verbesserte Protokollgenauigkeit
- Die Schutzhülle aus Kunststoff ist wasserdicht gemäß IP67
- Barcode für hausinterne Scans
- Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Spezifikation
16.000 Messwerte, 10 Tage, 1-Minuten-Intervall | |
-20°bis -15 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger > Datenspeicher:16.000 Messwerte, 10 Tage, 1-Minuten-Intervall; Temperaturbereich (metrisch):-20 bis -15 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur