Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger
Der TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger erzeugt automatisch einen PDF-Datenbericht über einen USB-Anschluss.
Marke:  Fisherbrand™ 18004-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17367619
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • LED-Alarmanzeige als visuelle Statusanzeige
  • Eine Zeitverzögerung von 30 Minuten vor Beginn der Protokollierung sorgt für eine verbesserte Protokollgenauigkeit
  • Die Schutzhülle aus Kunststoff ist wasserdicht gemäß IP67
  • Barcode für hausinterne Scans
  • Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Spezifikation
Spezifikation
16.000 Messwerte, 30 Tage, 3 Minuten-Intervall
−20 bis −15 °C
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger > Datenspeicher:16.000 Messwerte, 30 Tage, 3-Minuten-Intervall; Temperaturbereich (metrisch):-20 bis -15 °C