Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger
Der TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger erzeugt automatisch einen PDF-Datenbericht über einen USB-Anschluss.
Marke:  Fisherbrand™ 18004-07
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17377619
  • 1170.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • LED-Alarmanzeige als visuelle Statusanzeige
  • Eine Zeitverzögerung von 30 Minuten vor Beginn der Protokollierung sorgt für eine verbesserte Protokollgenauigkeit
  • Die Schutzhülle aus Kunststoff ist wasserdicht gemäß IP67
  • Barcode für hausinterne Scans
  • Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Spezifikation
Spezifikation
USB-Temperatur-Datenlogger für den Einmalgebrauch
16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall
LED-Anzeige
2 Jahre
USB
2°bis 8 °C
Kein Display
NIST
3,0 V CR2450
1
Temperatur
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger > Datenspeicher:16.000 Messwerte, 60 Tage, 6-Minuten-Intervall; Temperaturbereich (metrisch):2 bis 8 °C