Learn More
Traceable™ One-Shot™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, Hersteller von zertifiziertem Referenzmaterial (CRM), Fisherbrand™
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
32.40 CHF - 47.74 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Conductivity Standard |
---|---|
Verpackung | 6/Pckg. |
Farbe | Clear |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Conductivity Meter |
Löslichkeit | Soluble in water |
Produktcode | Marke | Menge | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11774246
|
Fisherbrand
98769-27 |
6 x 100 mL | 100 μ℧ |
44.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11784246
|
Fisherbrand
98769-28 |
100 mL | 1000 μ℧ |
44.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11754246
|
Fisherbrand
98769-26 |
6 x 100 mL | 1413 μ℧ |
44.75 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11794246
|
Fisherbrand
98769-29 |
100 mL | 10,000 μ℧ |
47.74 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11704256
|
Fisherbrand
98769-30 |
100 mL | 100,000 μ℧ |
44.05 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11744246
|
Fisherbrand
98769-25 |
6 x 100 mL | 10, 100, 1000, 1413, 10,000, 100,000 μ℧ | N/A | ||||||
Beschreibung
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Leitfähigkeitsstandards für den einmaligen Gebrauch kalibrieren alle Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden für maximale Genauigkeit. Eliminieren Sie Sorgen über die Kontamination von externen Behältern. Die Kalibrierung erfolgt im Standardfläschchen.
Kalibrierung im Behälter – ohne Kontamination
- Rückführbar auf das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie)
- Genauigkeit: Die im Zertifikat angegebene Unsicherheit, oder ±0.25 Mikrosiemens oder ±0.25 %
- 100 % kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten
- A2LA-Akkreditierungen ISO 34 und ISO 17025 plus ISO 9001
- Enthält eine individuelle Temperaturtabelle und schrittweise Kalibrierungsanweisungen
- Markierte Einheiten (Micromhos/Microsiemens, Ohm, Teile pro Million/TDS)
- Einmaliger Gebrauch, eliminiert Sorgen über externe Kontaminationen, jeder Standard enthält 100 ml
Sortiment (09-328-20) enthält je einmal 09-328-6, -7, -8, -9, -10 und -12
Bestellinformation
Jede Flasche enthält 100 ml
Spezifikation
Conductivity Standard | |
Clear | |
Soluble in water |
6/Pckg. | |
Conductivity Meter |
Sicherheit und Handhabung
- Traceable Conductivity Standard
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.