Learn More
Traceable™ One-Shot™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, Hersteller von zertifiziertem Referenzmaterial (CRM), Fisherbrand™
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Marke:  Fisherbrand 98769-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11704256
  • 44.05 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Leitfähigkeitsstandards für den einmaligen Gebrauch kalibrieren alle Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden für maximale Genauigkeit. Eliminieren Sie Sorgen über die Kontamination von externen Behältern. Die Kalibrierung erfolgt im Standardfläschchen.
Kalibrierung im Behälter – ohne Kontamination
  • Rückführbar auf das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie)
  • Genauigkeit: Die im Zertifikat angegebene Unsicherheit, oder ±0.25 Mikrosiemens oder ±0.25 %
  • 100 % kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten
  • A2LA-Akkreditierungen ISO 34 und ISO 17025 plus ISO 9001
  • Enthält eine individuelle Temperaturtabelle und schrittweise Kalibrierungsanweisungen
  • Markierte Einheiten (Micromhos/Microsiemens, Ohm, Teile pro Million/TDS)
  • Einmaliger Gebrauch, eliminiert Sorgen über externe Kontaminationen, jeder Standard enthält 100 ml
Sortiment (09-328-20) enthält je einmal 09-328-6, -7, -8, -9, -10 und -12
Bestellinformation
Jede Flasche enthält 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Conductivity Standard
6/Packung
Kalibrierlösung
Leitfähigkeitsstandard
100,000 μ℧
Soluble in water
Standard Value: 100,000uS
100 mL
Clear
Conductivity Meter
Ideal für Labor oder Außeneinsatz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Traceable™ One-Shot™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, Hersteller von zertifiziertem Referenzmaterial (CRM), Fisherbrand™ > Leitfähigkeit:100.000 μmhos