Learn More
Traceable™ One-Shot™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, Hersteller von zertifiziertem Referenzmaterial (CRM), Fisherbrand™
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Marke: Fisherbrand 98769-29
34.75 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Jeder Behälter wird mit schrittweisen Kalibrierungsanweisungen, individueller Temperaturausgleichstabelle, Daten zur Rückverfolgbarkeit und Traceable® Bescheinigung gemäß NIST geliefert.
Beschreibung
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Leitfähigkeitsstandards zum Einmalgebrauch zur Kalibrierung aller Leitfähigkeitsmessgeräte und -fühler für höchste Genauigkeit. Keine Probleme mehr mit externen Behälterkontaminationen. Die Kalibrierung wird direkt im Standardröhrchen durchgeführt.
Kalibrierung im Behälter — keinerlei Kontamination
- Rückführbar auf NIST (National Institute of Standards and Technology – Nationales Institut für Normung und Technologie)
- Genauigkeit: die im Zertifikat angegebene Fehlergrenze oder ± 0.25 Mikrosiemens oder ± 0.25 %
- 100 % kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten
- A2LA Akkreditierungen ISO 34 und ISO 17025 plus ISO 9001
- Im Lieferumfang enthalten sind eine individuelle Temperaturkompensationstabelle und eine Schritt-für-Schritt Kalibrieranleitung
- Entsprechende Einheiten (Micromhos/Mikrosiemens, Ohm, parts per million/TDS) sind auf dem Etikett aufgeführt
- Durch den Einmalgebrauch wird das Problem durch eine externe Kontamination eliminiert Jeder Standard enthält 100 ml
Das Sortiment (09-328-20) enthält jeweils einmal 09-328-6, -7, -8, -9, -10 und -12
Bestellinformation
Jede Flasche enthält 100 ml
Spezifikation
Conductivity Standard | |
100 mL | |
Clear | |
Conductivity Meter | |
Calibration of Conductivity Instrument |
6/Pckg. | |
Conductivity Standard | |
Kalibrierstandard für Leitfähigkeit; gelöste Feststoffe: 3.3 ppm | |
10,000 μ℧ | |
Soluble in water |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30