Learn More
Traceable™ One-Shot™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, Hersteller von zertifiziertem Referenzmaterial (CRM), Fisherbrand™
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Marke: Fisherbrand 98769-27
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Leitfähigkeitsstandards für den einmaligen Gebrauch kalibrieren alle Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden für maximale Genauigkeit. Eliminieren Sie Sorgen über die Kontamination von externen Behältern. Die Kalibrierung erfolgt im Standardfläschchen.
Kalibrierung im Behälter – ohne Kontamination
- Rückführbar auf das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie)
- Genauigkeit: Die im Zertifikat angegebene Unsicherheit, oder ±0.25 Mikrosiemens oder ±0.25 %
- 100 % kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten
- A2LA-Akkreditierungen ISO 34 und ISO 17025 plus ISO 9001
- Enthält eine individuelle Temperaturtabelle und schrittweise Kalibrierungsanweisungen
- Markierte Einheiten (Micromhos/Microsiemens, Ohm, Teile pro Million/TDS)
- Einmaliger Gebrauch, eliminiert Sorgen über externe Kontaminationen, jeder Standard enthält 100 ml
Sortiment (09-328-20) enthält je einmal 09-328-6, -7, -8, -9, -10 und -12
Bestellinformation
Jede Flasche enthält 100 ml
Spezifikation
Conductivity Standard | |
6 x 100 mL | |
Durchsichtig | |
Conductivity Meter | |
100 μ℧ | |
Soluble in water |
6/Pckg. | |
Kalibrierlösung | |
Kalibrierstandard für Leitfähigkeit; gelöste Feststoffe: 3.3 ppm | |
7 | |
Calibration of Conductivity Instrument |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Traceable™ One-Shot™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, Hersteller von zertifiziertem Referenzmaterial (CRM), Fisherbrand™ > Leitfähigkeit:100 μmhos
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur