Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen mit mittlerer Polarität für GC/MS-Anwendungen.
468.00 CHF - 1350.00 CHF
Spezifikation
USP-Typ | G3 |
---|---|
Max. Temperatur | 360/370 °C |
Polarität | Mittelpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10350955
|
Thermo Scientific™
260R047P |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10576565
|
Thermo Scientific™
260R130P |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10618895
|
Thermo Scientific™
260R142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
640.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10055724
|
Thermo Scientific™
260R143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
713.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10744627
|
Thermo Scientific™
260R154P |
60 m | 0.25 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10046204
|
Thermo Scientific™
260R213P |
15 m | 0.53 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10671196
|
Thermo Scientific™
260R225P |
30 m | 0.53 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität, gut geeignet für GC/MS-Anwendungen.
- Phase mittlerer Polarität, 50 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Geringes Bluten verringert die MS-Kontamination
- Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Temperaturen und Polaritäten über denen einer 5 % Phenylsäule gefordert ist
- Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak-Nachlauf und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
- Ähnlich: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Empfohlen für:
- Herbizide
- Drogen
- EPA 604, 608, 8060, 8081
- Pharmazeutika
Spezifikation
G3 | |
360/370 °C | |
Mittelpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.