Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen mit mittlerer Polarität für GC/MS-Anwendungen.
Brand: Thermo Scientific™ 260R143P
709.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität, gut geeignet für GC/MS-Anwendungen.
- Phase mittlerer Polarität, 50 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
- Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine höhere Temperatur und eine höhere Polarität als bei einer 5 % Phenylsäule gefordert ist
- Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak Tailing und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
- Ähnlich: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Empfohlen für:
- Herbizide
- Drogen
- EPA 604, 608, 8060, 8081
- Pharmazeutika
Specifications
360/370 °C | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-50 MS | |
Pharmazeutische Analyse, GC/MS für Rauschgifte, GC/MS für EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS für Pharmazeutika | |
30 m | |
30 m x 0,32 mm x 0,25 µm |
0,32 mm | |
TRACE | |
G3 | |
0,25 μm | |
Mittelpolar |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.