Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen mit mittlerer Polarität für GC/MS-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 260R047P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10350955
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität, gut geeignet für GC/MS-Anwendungen.
  • Phase mittlerer Polarität, 50 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
  • Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine höhere Temperatur und eine höhere Polarität als bei einer 5 % Phenylsäule gefordert ist
  • Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak Tailing und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
  • Ähnlich: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Empfohlen für:
  • Herbizide
  • Drogen
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Pharmazeutika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
360/370 °C
0,25 mm
G3
0,1 μm
Mittelpolar
0,25 mm
Trace™ TR-50 MS
GC/MS für Herbizide, GC/MS für Rauschgifte, GC/MS für EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS für Pharmazeutika
30 m
30 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen > 30 m x 0,25 mm x 0,1 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.