Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen, die eine beliebte GC/MS-Phase für viele Anwendungen enthalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 260F142P
591.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10533795
  • 643.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-Säulen verfügen über eine häufig verwendete GCMS-Phase für zahlreiche Applikationen.
  • Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Geringes Säulenbluten und hohe Stabilität
  • Hoher Signal-Rausch-Abstand für eine höhere Empfindlichkeit
  • Hohe Robustheit gegenüber Sauerstoff- und Wasserverunreinigungen
  • Ähnlich B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Empfohlen für:
  • Kohlenwasserstoffe
  • Lösungsmittel
  • Pestizide
  • Herbizide
  • Phenole
  • Amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
360/370 °C
0,25 mm
Trace™ TR-5 MS
Lösungsmittelanalyse, GC/MS für Lösungsmittel, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Herbizide, GC/MS für Phenole, GC/MS für Amine
30 m
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G27, G36
0,25 μm
Nichtpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-Säulen > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.