Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 26095-1420
734.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10240195
  • 774.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
  • Geringe Polarität, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten und bessere Trägheit als vergleichbare Hochtemperatursäulen
  • Das spezielle Silika-Design verlängert die Säulenlebensdauer um bis zu 40 %
  • Ähnlich Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Empfohlen für:
  • Phenole
  • Lösungsmittelrückstände
  • Drogen
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Pestizide
  • PCBs
  • Lösungsmittelverunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
380/400 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-5 HT
GC/MS für Phenole, halbflüchtige Verbindungen und PCBs, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Lösungsmittelreste, Lösungsmittel und Lösungsmittelverunreinigungen
30 m
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
0,25 mm
TraceGOLD
G27, G36
0,25 μm
Niedrige Polarität
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen > 0,25 μm Schichtdicke; 0,25 mm Innendurchmesser; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.