Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappe
Lagern und betrachten Sie Proben sicher und einfach. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen für Schnappdeckel oder Druckkappen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Schnappdeckel oder Schraubverschlüsse aus Polyethylen werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™ 15374769
64.74 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem, neutralem Glas des Typs 1B
- Verschiedene Kapazitäten in verschiedenen Größen
- Zur Verwendung mit Schnappdeckeln oder Druckkappen
- Gerollter Rand für einfaches Anbringen des Verschlusses
- Insbesondere für die Aufbewahrung von Pulvern und trockenen Proben geeignet
- Fisherbrand™ Druckkappen oder Schnappdeckel aus Polyethylen für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Schnappdeckel oder Druckkappe | |
22 mm |
23 mm | |
10.5 ml | |
46 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14