Learn More
Techne™ Tecal 425 °F Tragbarer/Field Dry Block-Kalibrator
Der Techne™ Tecal 425 °F tragbare/Field Dry Block-Kalibrator bietet eine sichere und bequeme Kalibrierung für eine Vielzahl von Temperatursensoren
Marke: Techne™ 16102-28
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Heizt sich schnell auf und kühlt ab
- Temperaturbereich von 45 °C unter Umgebungstemperatur bis 425 °C
- Die digitale Steuerung sorgt für Temperaturgleichförmigkeit und -stabilität
- Einfache Verwaltung aller Kalibrierungsfunktionen über die RS-232-Schnittstelle
- Dieser leichte, tragbare Temperaturkalibrator für Trockenblöcke ist ideal für den Einsatz vor Ort
- Er kann mit einer Vielzahl von Einsätzen (nicht im Lieferumfang enthalten) mit verschiedenen Abmessungsbohrungen und zahlreichen Sondengrößen verwendet werden
- Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören ein automatischer Kühllüfter und eine Übertemperaturabschaltung, die die Stromversorgung der Heizelemente bei Auftreten eines Fehlers oder einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur abschaltet
- Max. Temperatur: 797° F
- Temperaturgenauigkeit: ±0,54 °F (±0,30 °C)
- Aufheizrate: 12 Minuten von 68° bis 752 °F (20° bis 400 °C).
- Abkühlrate: 21 Minuten von 752° bis 182 °F (400° bis 100 °C).
- Abmessungen: (17 x 27 x 25,5 cm)
Spezifikation
Tragbarer/Feld-Trockenblock-Kalibrator | |
230 V AC, 50/60 Hz | |
Entfernungswerkzeug für Einsatzadapter, Software-Kit mit RS-232-Kabel und Netzkabel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Techne™ Tecal 425 °F Tragbarer/Field Dry Block-Kalibrator > 230 V Wechselstrom
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur