Learn More
TR-FRET Coregulator Buffer E
TR-FRET Koregulatorpuffer E
Marke:  Invitrogen PV4540
Artikelnummer. 10524614
  • 222.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein spezieller nuklearer Rezeptorpuffer, der mit der Auswahl gereinigter nuklearer Rezeptorproteine und Assays von Invitrogen verwendet werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TR-FRET-Koregulatorpuffer
25 ml
Flüssig
TR-FRET Koregulatorpuffer E kann gefroren oder bei Raumtemperatur versandt werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20 bis 30 °C) gelagert werden.
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2953124E Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog NumberPV4540
Chargennummer2789674F Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4540
Chargennummer2953124C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV4540
Chargennummer2789674C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberPV4540
Chargennummer2624316E Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog NumberPV4540
Name des Produkts
TR-FRET Coregulator Buffer E > 25 ml