Learn More
Fisherbrand™ Eintauchkorb mit Griff
Erleichtert die vollständige Immersion in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 1027352
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758738
  • 710.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für das vollständige Eintauchen von Gegenständen und Teilen in Dual-Frequenz-Ultraschallreiniger der Fisherbrand™ 112xxx-Serie. Wählen Sie den Fisherbrand™ Eintauchkorb aus Edelstahl mit Griffen, der speziell für den verwendeten Ultraschallreiniger entwickelt wurde.
  • Netzboden
  • Ein Griff an jedem Ende
  • Funktionelles und modernes Design
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Korb
Ultraschallbad, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 l
Edelstahl
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Eintauchkorb mit Griff > Für X-tra Basic 2500 Ultraschallbäder