Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Lieferung bei einer Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg superhelikaler DNA für hocheffizientes Klonieren und Plasmid-Vermehrung
327.00 CHF - 2090.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10398162
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C66455
5 x 100 μl
327.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10768814
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C66411
10 x 100 μl
618.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10226592
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C66424
30 x 100 μl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine stabile Replikation einer hohen Anzahl an Plasmid-Kopien
  • hsdR für eine effiziente Transformation unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
  • mcrA zur effizienten Transformation methylierter DNA aus genomischen Präparaten
  • lacZΔM15 für das Blau-Weiß-Farbscreening rekombinanter Klone
  • endA1 für reinere Aufbereitung von DNA und bessere Ergebnisse in Downstream-Prozessen durch Beseitigung der unspezifischen Aufspaltung durch Endonuklease I
  • recA1 für ein selteneres Auftreten unspezifischer Rekombination in klonierter DNA
  • Bakterien-/Hefenstamm: TOP10
Anwendungen:
Klonierung, Transformation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit