Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Lieferung bei einer Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg superhelikaler DNA für hocheffizientes Klonieren und Plasmid-Vermehrung
Marke: Invitrogen™ C66424
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für eine stabile Replikation einer hohen Anzahl an Plasmid-Kopien
- hsdR für eine effiziente Transformation von unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
- mcrA für eine effiziente Transformation von methylierter DNA aus genomischen Proben
- lacZΔM15 für das Blau-Weiß-Screening von rekombinanten Klonen
- endA1 für reinere DNA-Proben und bessere Ergebnisse bei nachgeschalteten Anwendungen durch Beseitigung der unspezifischen Verdauung durch Endonuklease I
- recA1 für ein selteneres Auftreten unspezifischer Rekombination in klonierter DNA
- Bakterien-/Hefenstamm: TOP10
Anwendungen:
Klonierung, Transformation
Spezifikation
Hocheffizientes Klonen und Plasmidpropagation | |
Enthält genügend elektrokompetente Zellen für 75 x 40 μl rxns oder 150 x 20 μl rxns | |
30 x 100 μl |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.