Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Lieferung bei einer Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg superhelikaler DNA für hocheffizientes Klonieren und Plasmid-Vermehrung
Marke:  Invitrogen™ C66411
442.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10768814
  • 582.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für di stabile Replikation einer hohen Anzahl an Plasmid-Kopien
  • hsdR für eine effiziente Transformation unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
  • mcrA zur effizienten Transformation methylierter DNA aus genomischen Präparaten
  • lacZΔM15 für das Blau-Weiß-Farbscreening rekombinanter Klone
  • endA1 für reinere Aufbereitung von DNA und bessere Ergebnisse in Downstream-Prozessen durch Beseitigung der unspezifischen Aufspaltung durch Endonuklease I
  • recA1 für ein selteneres Auftreten unspezifischer Rekombination in klonierter DNA
  • Bakterien-/Hefenstamm: TOP10
Anwendungen:
Klonierung, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit > 10 x 100 μl; Röhrchen