Learn More
Tocris Bioscience™ BQ-123
Selective ETA antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 1188/500U
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BQ-123 is a selective ETA endothelin receptor antagonist (Ki values are 1.4 and 1500 nM at ETA and ETB receptors respectively). Reduces ischemia-induced ventricular arrhythmias in a rat model.
Spezifikation
0.95 | |
Aufbewahrung bei -20 °C | |
500 μg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ BQ-123 > 500 ug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur