Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrochloride
Poly-L-Lysine Hydrochloride is a cellular attachment factor in culture applications.
Marke:  MP Biomedicals™ 0215269080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17338583
  • 451.00 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Poly-L-Lysin ist ein unspezifischer Anhaftungsfaktor für Zellen, der zur Förderung der Zelladhäsion auf festen Substraten nützlich ist.
  • Poly-L-Lysin verstärkt die elektrostatische Interaktion zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche.
  • Bei Adsorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-L-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Stellen, die für die Zellbindung verfügbar sind.
  • Polymere von D- und L-Lysin werden zur Beschichtung fester Oberflächen verwendet.
  • Poly-L-Lysin wurde zur Verbesserung der Proteinbeschichtung von ELISA-Platten nachgewiesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26124-78-7
-20 °C
Zellulärer Anhaftungsfaktor in Kulturanwendungen
100 mg
Weißlich
Pulver
> 20.000 g/mol
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrochloride > Menge: 100 mg
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.