Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte (+5 bis -40 °C) Validierungsservice
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice von Laborkühlschränken und Tiefkühlgeräten mit Temperatur-Mapping für alle Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte, außer TSX505 und Jewett Kühl-/Tiefkühlgeräte, inbegriffen ist
Marke: Unity Lab Services™ IOQPCKE89003482
Description
IQ
- Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
- Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ Systemkomponenten-Daten Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
- OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
- Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
- Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
Specifications
Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte (+5 bis -40 °C), einschließlich aller Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte, außer TSX505 und Jewett Kühl-/Tiefkühlgeräte | |
Branchenweit exklusive Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. Unity Lab Services ist der einzige OEM-Dienstleister, der eine Garantie zusagt, Instrumente und Ausrüstung kostenlos zu requalifizieren, wenn eine wichtige Komponente versagt, solange die ursprüngliche Werksgarantie oder ein qualifizierender Geräteserviceplan eingehalten wird. | |
Anreise in die wichtigsten Ballungsgebiete. Die Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein |
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, bei offener Tür und Leistungsverlusttest. | |
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.