Learn More
Greiner Bio-One Kryo-Röhrchen aus Polypropylen, mit Innengewinde
Die Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen gewährleistet Festigkeit sowie eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Greiner BioOne™ Cryo.s™ Kryoröhrchen mit Innengewinde eignen sich für einen Temperaturbereich von –196 bis +121 °C.
Marke: Greiner Bio-One 123280
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer humaner DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
- Steril, nicht pyrogen, nicht zytotoxisch, keine Schwermetalle enthalten
- CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
- Aus Sicherheitsgründen sollte Cryo.s in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über dem Flüssigstickstoff gelagert werden
- Geeignet für den Versand per Flugzeug
- Mit weißem, kratzfestem Schreibbereich
- 150 Einsätze pro Karton (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
- Geeignet für die Lagerung bei -20 °C, -80 °C und in der Dampfphase von LN2
- Mehrere Deckelfarben und Arbeitsvolumen
- Ultrareine medizinische Qualität, USP-zertifiziertes Polypropylen der Klasse VI ohne herauslösbare Bestandteile
- Zubehör für Lagerboxen und Arbeitsgestelle erhältlich
Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung | |
Nicht autoklavierbar | |
Konischer Boden, Starfoot-Basis | |
Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung | |
Steril | |
Polypropylen |
Rot | |
1 mL | |
Polypropylen | |
-196 °C bis +121 °C | |
Ja | |
42 mm |