Learn More
Texwipe™ TOC-Kits zur Reinigungsvalidierung
Zur Vereinfachung der Probenahme für eine Reinigungsvalidierung. Die Kits eignen sich für den Einsatz mit dem Sievers Modell 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Modell 1010 sowie den TOC-Analysegeräten der Shimadzu TOC-V Serie™.
Marke:  Texwipe™ TX3340
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11521264
  • 210.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Fläschchen, Tupfer und Etiketten zur Probenahme in 12 oder 72 Produktionsbereichen und Behälter für den Transport von Proben.
Beschreibung
Beschreibung
Zur Vereinfachung der Probenahme für die Reinigungsvalidierung. Kits sind kompatibel für die Verwendung mit Sievers Modell 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 und Shimadzu TOC-V Serie™ TOC Analysatoren.
Fläschchen
  • Der zertifizierte niedrige TOC-Wert (weniger als 10Glc Becher/l, weniger als 10 ppb) gewährleistet die Konsistenz des Hintergrundbeitrags der Fläschchen
  • Vorgewaschene Fläschchen verfügen über eine einteilige Kappe und Septa für einfache Probenahme und Analyse
  • Die Überkappe aus Polyethylen schützt die Septumoberfläche vor Kontamination bis zum Zeitpunkt der Analyse
  • Das geneigte Schulterdesign minimiert den Kopfraum für einen reduzierten TOC-Wert im Hintergrund
  • Empfohlen für die Verwendung durch TOC-Instrumentierungshersteller1 (Ende)
Tupfer zur Probennahme
  • Der zertifizierte niedrige TOC-Wert (weniger als 50Glc Becher/l, weniger als 50 ppb) gewährleistet die Konsistenz des Hintergrundbeitrags des Tupfers
  • Der doppelschichtige, doppelt gestrickte Polyesterkopf fasst Verunreinigungen während der Probenahme in die Strickstruktur ein
  • Ermöglicht eine maximale Schadstoffsammlung und -freisetzung in Verdünnungsmittel für eine hervorragende Rückgewinnungsrate
  • Mit dem gekerbten, abbrechbaren Griff kann der Kopf mit minimaler Handhabung und Kontamination in das Fläschchen gelegt werden
  • Griff aus 100 % Polypropylen gewährleistet, dass keine zusätzlichen Kontaminanten in die Probe gelangen und bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Certifications
Jede Box enthält ein Analysenzertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
Probenahme in 12 Produktionsbereichen
12 klare 40 ml-Röhrchen, gebundener Septum-Verschluss, 24 Low TOC Alpha™ Probenahmetupfer, 12 unbeschriftete Röhrchenetiketten
18/Karton
Name des Produkts
Texwipe™ TOC-Kits zur Reinigungsvalidierung > 12 Produktionsbereiche; 24 Low TOC Alpha Tupfer zur Probenahme