Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare GC-Säule die ideale Wahl.
Brand:  Thermo Scientific™ 26099-0360
392.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15870900
  • 394.78 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides
60 m
0.32 mm
TraceGOLD
G2
0,5 μm
Nichtpolar
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen > TG-1mS GC Column, 0.32 mm ID, 0.1 μm thickness, 15 m
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.