Learn More
Sartorius Polycarbonat-Filterhalter
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml
Marke:  Sartorius 16511
115.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10603772
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml
Der Typ 16510 ist komplett mit Auffangkolben ausgestattet und kann sowohl mit Unterdruck als auch mit leichtem Überdruck betrieben werden (0.5 bar wird für höchste Standzeiten empfohlen). Er ist zusammen mit einer Vakuum-Handpumpe ein praktisches, kostengünstiges System für die Filtration im Labor oder im Freien. Bei sterilen Filtrationen ist der Filterhalter, der im Lieferumfang enthalten ist, mit einem Glasfaserfilter 13400-0013 ausgestattet und ermöglicht somit eine sterile Druckentlastung zur Druckkompensation, um eine Kontamination des sterilen Filtrats zu vermeiden. Der Trichter passt in die zentrale Öffnung des Deckels und vereinfacht das Einfüllen von Flüssigkeit in den oberen Teil. Typ 16511 ist wie 16510, aber ohne Auffangkolben. Er wird auf einem Saugkolben oder einer Mehrfach-Absaugvorrichtung, z. B. Combisart, verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reusable
Polycarbonat
Sterile
Jeweils
250 mL
Vacuum Filter Holder, Manifold System
Hydrophiles PES
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml
Oberer Teil Filterhalter
4,7 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Polycarbonat-Filterhalter > Oberteil