Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke:  Texwipe™ TX609
415.15 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15644987
  • 437.00 CHF / 3000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern.
  • Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
  • Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
  • Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
  • Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
TechniCloth™ Trockenwischtücher
22,9 cm
22,9 cm
Autoklavierbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Entwickelt für allgemeine Wischzwecke, bei denen Wirtschaftlichkeit und Sauberkeit von entscheidender Bedeutung sind, ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Saugfähigkeit und geringe extrahierbare Stoffe im Vordergrund stehen
9 in.
9 in.
Polyester-Zellulose
69
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Name des Produkts
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7 > 9 x 9 in.