Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer für Ultratieftemperaturen mit USB-Datenprotokollierung für Kühl- und Tiefkühlgeräte
Datenprotokollierthermometer mit benutzerdefinierten Zeitintervallen
Marke:  Fisherbrand™ 93679-80
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15570765
  • 240.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Thermometer, Wechselstromadapter, 2 Edelstahlsonden mit Platin-RTD-Sensor.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger
Kalibriert
TraceableLIVE
Thermometer, AC adapter, 2 stainless-steel probes w/ platinum RTD sensor. (Bottle probes are sold separately.)
Excursion-Trac, 2 Sonden
±0.2°C
0,01 °
-90°C bis +105°C
LCD
Optische LED, akustische Warnung, blinkendes LCD-Segment, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment
7 Tage
USB
Platinum RTD, temperaturgepufferter Flaschen-Sensor
-90 bis +105°C (-130 bis +221°F)
-130°F to +221°F
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer für Ultratieftemperaturen mit USB-Datenprotokollierung für Kühl- und Tiefkühlgeräte > Traceable Excursion-Trac™ Datenprotokollierthermometer mit Kalibrierung; 2 Edelstahlsonden