Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (100x)
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
Marke:  Epredia™ TA-125-PM4X
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12663967
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER, Heat Induced Antigen Retrieval) bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten auf Mikroskop-Objektträgern aus Glas vorgesehen.
  • 100x Stammlösung
  • Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 100-fach verdünnen
  • Für die Verwendung mit Pretreatment Module™
  • Erhältlich in Citrat, EDTA oder Tris-HCl mit verschiedenen pH-Werten
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Bis zu 18 Monate lang stabil. Ohne Konservierungsstoffe, für Zeiträume länger als drei Monate, bei 2 ° bis 8 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
HIER
Immunhistochemie
100X
125mL
9
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (100x) > EDTA buffer, pH 9; 125mL