Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: CleanFoam™ Serie
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
Marke:  Texwipe™ TX740B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15712426
  • 127.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
Gewaschene CleanFoam Köpfe aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit 100 ppi (Poren pro Zoll), für hervorragende Kapazität und Dämpfung.
  • Sauberste derzeit erhältliche Schaumtupfer mit hervorragender Lösungsmittelkapazität und Kontaminationsaufnahme
  • Lösungsmittelverarbeitet für sehr geringe Mengen nichtflüchtiger Rückstände und Partikelbildung
  • Gute chemische Beständigkeit – kann mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol und Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten verwendet werden
  • Köpfe sind thermisch auf Polypropylen-Griffe geschweißt, ohne kontaminierende Klebstoffe; Konstruiert aus den saubersten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: CleanFoam™ Serie > Mittellang, mit biegsamem Stab an langem Griff; Spitzendurchmesser: 0.25 Zoll; Kopftyp: Schaumstoff; elastisch; Grifflänge: 5.75 Zoll