Learn More
Texwipe™ Absorbond™ Wischtücher aus Polyestergemisch
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 7 (Klasse 1000 bis 10,000)
Marke:  Texwipe™ TX404
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13103743
  • 88.35 CHF / 1200 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem 100 % Polyester absorbieren das Fünffache ihres Gewichts
  • Weiche, langlebige Oberfläche verhindert Abrieb
  • Ideale Wischtücher für die Reinigung von Öl oder Fett; geeignet für viele optische Anwendungen
  • Enthalten keine Tenside und weisen einen extrem niedrigen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen auf
Bestellinformation
Basisgewicht: 42 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
Absorbond™ Wischtücher
10,2 cm
10,16 cm
42
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
4 in.
4 in.
Wasserstrahlverfestigtes Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Reinigung, Absorption von Öl und Fett
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ Absorbond™ Wischtücher aus Polyestergemisch > 4 X 4 in.