Learn More
DWK Life Sciences Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für kleine Flaschen
Jedes Deck fasst zwei Rollerflaschen
Marke: DWK Life Sciences 348930
655.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnelle und einfache Anbringung am Wheaton Compact Rollersystem für kleine Flaschen (oben), das zwei zusätzliche Decks aufnehmen kann
- Das Kit enthält das montierte Rollerdeck, vier Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Metallteile und Montageanweisungen.
Bestellinformation
Gewicht: 5 lb (2.3 kg)
Spezifikation
Deck-Kit | |
4 kg | |
Kompakter kleiner Apparat für Rollerflaschenkulturen |
9 lbs. | |
Aktivkohle | |
Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen |