Learn More
DWK Life Sciences CryoELITE™ Kryofläschchen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde
Der Schraubverschluss mit Außengewinde lässt sich einfach mit einer Hand abnehmen
Marke:  DWK Life Sciences W985860
225.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734269
  • 243.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Die Kryofläschchen mit exakt rundem Boden eignen sich für eine maximale RZB von bis zu 17,000 × g
  • Die außergewöhnliche Verschlussdichtung übertrifft die Anforderungen gemäß DOT und IATA Richtlinie und gewährleistet so einen ultimativen Schutz der Proben beim Transport sowie bei anspruchsvollen Tiefkühl-/Auftauverfahren
  • Die chargenzertifizierte RNase-/DNase- und endotoxinfreie, sterile und pyrogenfreie Konstruktion gewährleistet die Unversehrtheit der Proben
  • Aus kryogenem, nicht recyceltem Polypropylen mit geringer Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Naturfarben
Naturfarben
Polypropylen
1.2 ml
Rund
Ja
Schraubverschluss
500/Karton
Ja
0,47 in.
12 mm
Steril
1,37 in.
Außen
Ja
35 mm
DOT, IATA
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Catalogs
Brochures
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences CryoELITE™ Kryofläschchen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde > Außengewinde, runder Boden, 1,2 ml, steril