Learn More
Thermo Scientific™ H-Flex1 Ausschwingrotor und Zubehör
Zentrifugieren leicht gemacht! Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003302
408.77 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16515311
  • 562.80 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zentrifugieren leicht gemacht! Ganz gleich, ob für Klinik und Diagnostik oder Zellkulturen und andere Forschungsaufgaben – zentrifugieren Sie konische Röhrchen, Blutentnahmeröhrchen und Mikrotiterplatten in einem Rotor für kompakte Universalzentrifugen. Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
  • Auto-Lock und aerosoldichte ClickSeal-Deckel ermöglichen schnellen Rotorwechsel und Deckelverschluss mit nur einer Hand
  • Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen, konischen Röhrchen und Mikrotiterplatten ohne Rotor- oder Becherwechsel
  • Schnellere Ergebnisse ohne Austausch von Zubehör
  • Weniger Wartungsbedarf und Kontaminationspotenzial des Rotors durch selbstfettende Slide Coat-Oberfläche, keine Schmierstoffe erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor-Bioabdichtungsdeckel, Satz/2
Ausschwingrotor
4297
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert
Autoklavierbar (ohne O-Ring)
Geformtes Polyetherimid
Siehe Individuelle Adapterkapazitäten
Thermo Scientific Sorvall Legend X1 und ST16 Serie, Thermo Scientific Multifuge X1 und Megafuge 16 Serie, Thermo Scientific SL 16 Serie
Ja, bei Verwendung mit Bechern
Set of 2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ H-Flex1 Ausschwingrotor und Zubehör >