Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342187
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342187
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11342187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09658.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate is used in analytical chemistry as an ion pairing agent and a polarographic reagent. It finds application in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis and liquid chromatography. Furthermore, it is utilized in the preparation of iron oxide nanoparticles which are useful as magnetic resonance imaging contrast agents and tetramethylammonium dithiocarboxylates. It acts as a developer or an etchant in semiconductor and photoelectric industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat wird in der analytischen Chemie als Ionenpaar-Mittel und als polarographisches Reagenz verwendet. Es findet Anwendung in der Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS), der Kapillarisotachophorese und der Kapillarzonenelektrophorese und Flüssigkeitschromatographie. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Eisenoxid-Nanopartikeln verwendet, die als Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie und Tetramethylammoniumdithiocarboxylate nützlich sind. Sie fungiert als Entwickler oder als Ätzmittel in der Halbleiter- und photoelektrischen Industrie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10424-65-4
Summenformel C4H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
MDL-Nummer MFCD00149566
InChI-Schlüssel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82620
IUPAC-Name Tetramethylazanium;hydroxid;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Schmelzpunkt 66°C to 67°C
Strukturformel (CH3)4NOH·5H2O
Menge 100 g
UN-Nummer UN3423
Beilstein 3714235
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,9224
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 181.23 (91.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL09658.14,L09658.22
ChargennummerA0455658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberL09658.14,L09658.22
Chargennummer10240545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL09658.14,L09658.22
ChargennummerA0444916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL09658.14,L09658.22
Chargennummer10240546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL09658.14,L09658.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylammoniumhydroxide pentahydrate
Name des Produkts
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >