Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)Palladium(0), 99, 8 % (Metallbasis), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386058
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrakis(triphenylphosphin)Palladium(0), 99, 8 % (Metallbasis), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386058
10 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Artikelnummer. 11386058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010548.09
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydrosilierung, Isomerisierung, Carbonylierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14221-01-3
Summenformel C72H60P4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 1155.59
MDL-Nummer MFCD00010012
InChI-Schlüssel NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11979704
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
Schmelzpunkt 100°C to 105°C
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis), Pd 9% min
Menge 10 g
Beilstein 6704828
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
IUPAC-Name palladium;triphenylphosphan
Formelmasse 1155.57
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX22K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number010548.02,010548.04,010548.09
ChargennummerT19K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number010548.02,010548.04,010548.09
ChargennummerQ11K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010548.02,010548.04,010548.09
ChargennummerS28J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number010548.02,010548.04,010548.09
ChargennummerS13J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number010548.02,010548.04,010548,010548.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrakis(triphenylphosphin)Palladium(0), 99, 8 % (Metallbasis), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals >