Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10492391
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492391
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10492391
Marke: Thermo Scientific Acros 202380050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14221-01-3
Summenformel C72H60P4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 1155.59
MDL-Nummer MFCD00010012
InChI-Schlüssel NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC-Name palladium;triphenylphosphan
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Schmelzpunkt 103.0°C to 107.0°C
Farbe Khaki bis gelb
Elementanalytik 98.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]4Pd
Menge 5 g
Fieser 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Merck Index 15,9367
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 1155.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form feines Pulver oder Blättchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number202380050,202380250,202380010,202381000
ChargennummerA0467697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number202380050,202380250,202380010,202381000
ChargennummerA0461214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number202380050,202380250,202380010,202381000
ChargennummerA0453774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number202380050,202380250,202380010,202381000
ChargennummerA0447619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number202380050,202380250,202380010,202381000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >