Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)Palladium(0), 99, 8 % (Metallbasis), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376058
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrakis(triphenylphosphin)Palladium(0), 99, 8 % (Metallbasis), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376058
2 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Artikelnummer. 11376058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010548.04
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hydrosilierung, Isomerisierung, Carbonylierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14221-01-3
Summenformel C72H60P4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 1155.59
MDL-Nummer MFCD00010012
InChI-Schlüssel NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11979704
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Schmelzpunkt 100°C to 105°C
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis), Pd 9% min.
Menge 2 g
Beilstein 6704828
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
IUPAC-Name palladium;triphenylphosphan
Formelmasse 1155.57
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tetrakis(triphenylphosphine)-palladium
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrakis(triphenylphosphin)Palladium(0), 99, 8 % (Metallbasis), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals >