Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglastablett
Für 3 bis 5 SR-Gestelle. Zur Verwendung mit Grant Schüttelwasserbädern
303.00 CHF - 338.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15305822
|
Grant Instruments™
TS18 |
Röhrchengestell | LSB18 |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15395822
|
Grant Instruments™
TF26 |
Probenflaschengestell | OLS26 |
338.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15385812
|
Grant Instruments™
TS12 |
Röhrchengestell | LSB12 |
303.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15325822
|
Grant Instruments™
TS26 |
Tisch für Reagenzgläser/Mikroröhrchen | OLS26 |
320.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (= 2 ml).Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
Reagenzglastablett für Grant Schüttelwasserbäder
- TS12: Fasst bis zu 3 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB12
- TS18: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB18
- TS26: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell OLS26