Learn More
Invitrogen™ DQ™ Gelatin From Pig Skin, Fluorescein Conjugate - Special Packaging
Analogon des natürlichen Substrats
Marke:  Invitrogen™ D12054
629.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
809.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10719544
  • 838.00 CHF / 5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unsere DQ-Gelatine ist ein fluorogenes Substrat, das zur Erkennung von Protease-Aktivität in vitro mit hoher Empfindlichkeit verwendet werden kann. Dieses Substrat besteht aus hoch-gequenchter, Fluorescein-markierter Gelatine. Nach dem proteolytischen Verdau tritt seine leuchtende, grüne Fluoreszenz auf, die zur Messung der enzymatischen Aktivität verwendet werden kann. Die Steigerung der Fluoreszenz kann mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer überwacht werden.
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Chemotaxis und Zellmigration, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Pulver
5 × 1 mg
Protein-basiertes Substrat
Raumtemperatur
Fluoreszent
DQ™
Protease-Substrat
Metalloproteinase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ DQ™ Gelatin From Pig Skin, Fluorescein Conjugate - Special Packaging > 5 x 1 mg