Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglastablett
Für 3 bis 5 SR-Gestelle. Zur Verwendung mit Grant Schüttelwasserbädern
Marke:  Grant Instruments™ TS12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15385812
  • 303.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (= 2 ml).Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
Reagenzglastablett für Grant Schüttelwasserbäder
  • TS12: Fasst bis zu 3 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB12
  • TS18: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB18
  • TS26: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell OLS26
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LSB12
Röhrchengestell
Für bis zu 5 SR-Gestelle
Rostfreier Stahl
Name des Produkts
Grant Instruments™ Reagenzglastablett > Kann verwendet werden mit: LSB12