Learn More
Socorex™ Universal-Workstation aus Polyamid
Halten und organisieren Sie Pipetten mit den Socorex™ Laborpipettenständern. Die platzsparenden Arbeitsplätze und der Regalhalter für Pipetten sind in verschiedenen Farben erhältlich. Alle sind aus robustem Polyamid- oder Polycarbonat-Material gefertigt und mit rutschfesten Polstern sehr stabil.
Marke:  Socorex™ 320.332
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10527854
  • 25.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Besonders geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten und Makropipetten.
  • Passend für alle Calibra™ - und Acura™ -Modelle
  • Erhältlich in Pastellfarben
  • Hergestellt aus leicht zu reinigendem Polyamid- und Polycarbonat-Material
Spezifikation
Spezifikation
Regal-Pipettenhalter
Modell 332 Regal-Pipettenhalter
2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Universal-Workstation aus Polyamid > Farbe: Durchsichtiges blau