Learn More
Buerkle™ QualiRod zylindrisch, V2A, Bohrt.20cm, Innen-Ø 8mm .
Der zylindrische Hohlbohrer mit scharfer Schneidkante lässt sich leicht in pastöse und halbfeste Substanzen treiben. Die ausgebohrten Proben werden anschließend mit der entsprechenden Auswerferstange entnommen. Gesamtlänge 260 mm, Innen-Ø 8 mm, Außen-Ø 10 mm.
Marke:  Buerkle™ 5311-0101
Artikelnummer. 10260082
  • 187.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der zylindrische Hohlbohrer mit scharfer Schneidkante lässt sich leicht in pastöse und halbfeste Substanzen treiben. Die ausgebohrten Proben werden anschließend mit der entsprechenden Auswerferstange entnommen. Gesamtlänge 260 mm, Innen-Ø 8 mm, Außen-Ø 10 mm
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Sterilisierbar
  • Innendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
Quali-Stange, zylindrisch
Edelstahl
260 mm
Videos
  • Buerkle - Zone samplers - Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler
    "Bürkle zone samplers are used for taking samples of bulk goods of any kind. The big advantage of zone samplers is that all-layer samples can be collected from all layers of the container."
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Zone samplers Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler
    Name des Produkts
    Buerkle™ QualiRod zylindrisch, V2A, Bohrt.20cm, Innen-Ø 8mm . > Länge: 260mm