Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messstreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Etiketten zur Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Das Etikett zur Temperaturmessung kann je nach Bedarf zur Überwachung und Anzeige der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
21.20 CHF - 641.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.51 in. |
Höhe (metrisch) | 13 mm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11710929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE104D01P1 |
104 °C |
21.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11730929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE116D01P1 |
116 °C |
21.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11790929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE149D01P1 |
149 °C |
21.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11780939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE199D01P1 |
199 °C |
24.45 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11790909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE044D01P1 |
44 °C |
21.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11700919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE046D01P1 |
46 °C |
21.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11770919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE082D01P1 |
82 °C |
21.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17767514
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE099D01P1 |
99 °C | N/A | |||||||
Beschreibung
- Wärmeempfindlicher Aufkleber mit vielen Temperaturmesspunkten
- Adhäsiv
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
13 mm | |
12 mm | |
2 bis 5 s | |
9 g | |
0.41 in. | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
Single Temperature |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film, Acrylklebstoff | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Yes | |
±1 °C | |
Dual °C (°F) |