Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messstreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Etiketten zur Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Das Etikett zur Temperaturmessung kann je nach Bedarf zur Überwachung und Anzeige der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE082D01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11770919
  • 21.20 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindlicher Aufkleber mit vielen Temperaturmesspunkten
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Messstreifen zur Temperaturmessung > Temperaturbereich:Gehäuse 82deg.C