Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messstreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Etiketten zur Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Das Etikett zur Temperaturmessung kann je nach Bedarf zur Überwachung und Anzeige der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE104D01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11710929
  • 21.20 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindlicher Aufkleber mit vielen Temperaturmesspunkten
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Messstreifen zur Temperaturmessung > Temperaturbereich:Gehäuse 104deg.C