Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messstreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Etiketten zur Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Das Etikett zur Temperaturmessung kann je nach Bedarf zur Überwachung und Anzeige der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE199D01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11780939
  • 24.45 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindlicher Aufkleber mit vielen Temperaturmesspunkten
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
13 mm
12 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 199°C (390°F)
199 °C
199 °C
199 °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Single Temperature
Single-use
0.51 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 199°C (390°F)
9 g
0.41 in.
390 °F
390°F
390°F
Yes
±1 °C
Dual °C (°F)