Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Aus braunem Borosilikatglas 33.
Marke: DWK Life Sciences 609121235
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die braunen Fläschchen schützen lichtempfindliche Produkte vor schädlicher Licht- und UV-Strahlung.
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |
12 mm | |
1.8 ml | |
0.5 dr. | |
35 mm | |
8-425 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse > 0,37 dr.; Außendurchmesser x H:12 x 35mm; GPI-Oberfläche:8-425; 200/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur